Läs mer
Tetrahydro-3-methylpyran-2-one, TRC
Produktkod. 30450819
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30450819 10 mg
1 options
Produktkod. 30450819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT31009010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-3-methylpyran-2-one
CAS 10603-03-9
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
LEDER CC1CCCOC1=O
IUPAC-namn 3-methyloxan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681