Läs mer
Tetrahydro-4-oxo-3-tioffenkarboxylsyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2689-68-1 |
| Molekylformel | C6H8O3S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-3-thiophenone, 4-Carbomethoxy-3-thiophanone, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothienyl-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, NSC 127560 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CSCC1=O |
| IUPAC-namn | Metyl 4-oxotololin-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.19 |
| Formel vikt | 160.0194 |