Läs mer
Tetrahydro-4-oxo-3-tioffenkarboxylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30421704
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30421704 500 mg
1 options
Produktkod. 30421704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT294170500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2689-68-1
Molekylformel C6H8O3S
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-3-thiophenone, 4-Carbomethoxy-3-thiophanone, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothienyl-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, NSC 127560
InChI formel InChI=1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
LEDER COC(=O)C1CSCC1=O
IUPAC-namn Metyl 4-oxotololin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 160.19
Formel vikt 160.0194