Läs mer
Tetrahydro-4-pyron, TRC
Produktkod. 30423712
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30423712 500 mg
1 options
Produktkod. 30423712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT295465500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
CAS 29943-42-8
Molekylformel C5 H8 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 4H-Pyran-4-one','tetrahydro-, Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-pyranone, 2,3,5,6-Tetrahydropyran-4-one, 3,4,5,6-Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 3,5,6-Trihydro-2H-pyran-4-one, 4-Oxacyclohexanone, 4-Oxotetrahydropyran, 4-Tetrahydropyranone, Dihydro
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
LEDER O=C1CCOCC1
IUPAC-namn oxan-4-one
Molekylvikt (g/mol) 100.116
Formel vikt 100.052