Läs mer
Tetrahydro-4H-pyran-4-ol-3,3,4,5,5-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-4 H-pyran-4-ol-3,3,4,5,5-D5 |
| CAS | 1219795-46-6 |
| Molekylformel | C5 D5 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2 H-Pyran-3,5-d2-4-ol, tetrahydro-3,4,5-d3- (ACI), Tetrahydro-3,4,5-d3-2 H-pyran-3,5-d2-4-ol (ACI), Tetrahydro-4 H-pyran-4-ol-3,3,4,5,5-d5, 4-Hydroxytetrahydro-2 H-pyran-3,3,4,5,5-d5, 4-Hydroxytetrahydropyran-3,3,4,5,5-d5, Tetrahydro-2 H-pyranol-4-ol-3,3,4,5,5-d5, Tetrahydro-2 H-pyranol-4-ol-3,3,4,5,5-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])COCC([2 H])([2 H])C1([2 H])O |
| IUPAC-namn | 3,3,4,5,5-pentadeuteriooxan-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.1625 |
| Formel vikt | 107.0995 g/mol |
| Visa mer |