Läs mer
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10435683
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10435683 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10422854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10403342 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10435683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01650EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 29943-42-8
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
InChI-nyckel JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC-namn oxan-4-on
LEDER C1COCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densitet 1.08g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 100.12
Procent renhet 97%