Läs mer
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510430
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10422854
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01650DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 29943-42-8
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
InChI-nyckel JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC-namn oxan-4-on
LEDER C1COCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densitet 1.08g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 100.12
Procent renhet 97%