Läs mer
Tetrahydro-4H-pyran-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024407
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11449316
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19010.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Det används vid framställning av 4-metoxitetrahydropyran-4-ylskyddsgrupp, syntes av symmetriska tetrasubstituerade metaner. Metylenoletern är ett användbart skyddsmedel för alkoholer, t.ex. vid nukleotidsyntes, med fördelen framför 3,4-dihydro-2H-pyran. Det används också i en studie av enantioselektiv alfa-aminoxylering av ketoner med nitrosobensen och L-prolin i en jonisk vätska. Det genomgår kondensationsreaktioner vid framställning av dipeptider och spiroimidazoloner. Det används också i vittiga reaktioner för syntesen av penicilliner och i en ring av vitamin D3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid framställning av 4-metoxitetrahydropyran-4-ylskyddsgrupp, syntes av symmetriska tetrasubstituerade metaner. Metylenoletern är ett användbart skyddsmedel för alkoholer, t.ex. vid nukleotidsyntes, med fördelen framför 3,4-dihydro-2H-pyran. Det används också i en studie av enantioselektiv alfa-aminoxylering av ketoner med nitrosobensen och L-prolin i en jonisk vätska. Det genomgår kondensationsreaktioner vid framställning av dipeptider och spiroimidazoloner. Det används också i vittiga reaktioner för syntes av penicilliner och i en ring av vitamin D
3. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29943-42-8
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00006581
InChI-nyckel JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
IUPAC-namn oxan-4-on
LEDER C1COCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densitet 1.084
Kokpunkt 165°C to 167°C
Flampunkt 62°C (144°F)
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 1 g
Beilstein 106463
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.