Läs mer
Tetrahydro-4H-tiopyran-4-one, 99 %
Produktkod. 11492578
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492578 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11492578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15872.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 60 °C till 64 °C
Kvantitet 25 g
Procent renhet 99%
Fysisk form Solid