Läs mer
Tetrahydro-4H-tiopyran-4-on, TRC
Produktkod. 30424705
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30424705 10 g
1 options
Produktkod. 30424705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29597510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
CAS 1072-72-6
Molekylformel C5H8OS
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Thiacyclohexan-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-thiopyranone, 4-Oxotetrahydrothiopyran, 4-Oxothiane, 4-Thiacyclohexan-1-one, 4-Thiacyclohexanone, 4-Thianone, Dihydro-2H-thiopyran-4(3H)-one, NSC 41599, Penthianone, Tetrahydro-1-thio-4-pyrone, Tetrahydro-1-thio-gamma-pyrone, Tetrahydro-4-thiopyrone, Tetrahydrothiapyran-4-one, Tetrahydrothiopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
LEDER O=C1CCSCC1
IUPAC-namn Thian-4-One
Molekylvikt (g/mol) 116.18
Formel vikt 116.0296