Läs mer
Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol, mixture of diastereomers, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol |
| CAS | 6126-49-4 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol, (5-Methyltetrahydrofuran-2-yl)methanol, 5-Methyltetrahydrofurfuryl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCC(CO)O1 |
| IUPAC-namn | (5-methyloxolan-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.0837 |