Läs mer
Tetrahydro-Alpha-hydroxy-Alpha-methyl-2-(1-methylethoxy)-5-oxo-2H-pyran-4-acetic acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30426801
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30426801 2.5 mg 2.5mg
1 options
Produktkod. 30426801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2936602.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro-alpha-hydroxy-alpha-methyl-2-(1-methylethoxy)-5-oxo-2H-pyran-4-acetic acid Methyl Ester
CAS 1044244-99-6
Molekylformel C12H20O6
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-7(2)18-10-5-8(9(13)6-17-10)12(3,15)11(14)16-4/h7-8,10,15H,5-6H2,1-4H3
LEDER COC(=O)C(C)(O)C1CC(OC(C)C)OCC1=O
IUPAC-namn methyl 2-hydroxy-2-(5-oxo-2-propan-2-yloxyoxan-4-yl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 260.28
Formel vikt 260.126