Läs mer
Tetrahydro-Alpha-hydroxy-Alpha-methyl-2-(1-methylethoxy)-5-oxo-2H-pyran-4-acetic acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydro-alpha-hydroxy-alpha-methyl-2-(1-methylethoxy)-5-oxo-2H-pyran-4-acetic acid Methyl Ester |
| CAS | 1044244-99-6 |
| Molekylformel | C12H20O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O6/c1-7(2)18-10-5-8(9(13)6-17-10)12(3,15)11(14)16-4/h7-8,10,15H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(O)C1CC(OC(C)C)OCC1=O |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-2-(5-oxo-2-propan-2-yloxyoxan-4-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vikt | 260.126 |