Läs mer
Tetrahydro Curcumin-d6, TRC
Produktkod. 30417621
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417621 1 mg
30416273 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30417621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2933871MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794898-13-7
Molekylformel C21H18D6O6
Molekylvikt (g/mol) 378.45
Synonym 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione-d6, HZIV 81-2-d6, NSC 687845-d6, Sabiwhite-d6, Tetrahydrodiferuloylmethane-d6
LEDER OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(CCC(CC(CCC2=CC=C(O)C(OC([2H])([2H])[2H])=C2)=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydro Curcumin-d6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formel vikt 378.1949