Läs mer
Tetrahydro Curcumin, TRC
Produktkod. 30424051
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424051 5 mg
30413281 1 g
30423881 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2933855MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36062-04-1
Molekylformel C21 H24 O6
Molekylvikt (g/mol) 372.41
Synonym 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
IUPAC-namn 1,7-bis(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)heptan-3,5-dion
LEDER COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrocurcumin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formel vikt 372.1573