Läs mer
Tetrahydro Curcumin, TRC
Produktkod. 30413281
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
1 g
Produktkod. Kvantitet
30413281 1 g
30424051 5 mg
30423881 25 mg
3 options
Produktkod. 30413281
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT2933851G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36062-04-1
Kemiskt namn eller material Tetrahydrocurcumin
Formel vikt 372.1573
InChI formel InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
IUPAC-namn 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione
Molekylformel C21 H24 O6
Molekylvikt (g/mol) 372.41
LEDER COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Synonym 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
Specifikationer
Kvantitet 1 g