Läs mer
Tetrahydroabietyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydroabietyl Alcohol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h14-18,21H,5-13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 292.2766 |