Läs mer
Tetrahydroberberine, MedChemExpress
Produktkod. 16499198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499198 10 mg 10mg
16491608 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16499198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0925
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tetrahydroberberine is an isoquinoline alkaloid isolated from corydalis tuber; has micromolar affinity for dopamine D(2) (pK(i) = 6.08) and 5-HT(1A) (pK(i) = 5.38) receptors but moderate to no affinity for other relevant serotonin receptors (5-HT(1B), 5-HT(1D), 5-HT(3), and 5-HT(4); pK(i) < 5.00).
Tetrahydroberberine is an isoquinoline alkaloid isolated from corydalis tuber
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydroberberine
CAS 522-97-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym Canadine
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (73.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=C(CC23)C(CN2CCC(C3=C4)=CC5=C4OCO5)=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 339.39
Formel vikt 339.39
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation