Läs mer
Tetrahydrobiopterin, MedChemExpress
Beskrivning
Tetrahydrobiopterin ((Rac)-Sapropterin) is a cofactor of the aromatic amino acid hydroxylases enzymes and also acts as an essential cofactor for all nitric oxide synthase (NOS) isoforms.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrobiopterin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 17528-72-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H15N5O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | (Rac)-Sapropterin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (207.25 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |