missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrahydrocorticosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrocorticosterone |
| CAS | 68-42-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H34 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pregnan-20-one','3,11,21-trihydroxy-','(3α,5β,11β)-, 5β-Pregnan-20-one','3α,11β,21-trihydroxy- (8CI), Corticosterone','tetrahydro- (6CI), (3α,5β,11β)-3,11,21-Trihydroxypregnan-20-one, 3α,11β,21-Trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,5β-Tetrahydrocorticosterone, 5β-Pregnane-3α,11β,21-triol-20-one, THB (tetrahydrocorticosterone), Tetrahydrocorticosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-17,19,22-24H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC-namn | 1-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17S)-3,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-hydroxyethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.49 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?