missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrahydrocortisol, TRC

Produktkod. 18081720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081720 100 mg
18001020 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18081720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT293370100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53-02-1
Molekylformel C21 H34 O5
Molekylvikt (g/mol) 366.49
Synonym Pregnan-20-one, 3,11,17,21-tetrahydroxy-, (3α,5β,11β)-, 5β-Pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (3α,5β,11β)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrol-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 5β-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, 5β-Tetrahydrocortisol, Ba 2682, Cortisol, tetrahydro-, NSC 57431, THF (hormone), Tetrahydro F, Tetrahydrocompound F, Tetrahydrocortisol, Tetrahydrohydrocortisone, Urocortisol
IUPAC-namn 2-hydroxy-1-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
LEDER C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetrahydrocortisol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 366.2406
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.