missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrahydrodehydrocorticosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrodehydrocorticosterone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-16,19,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 348.2301 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?