Läs mer
Tetrahydrofuran-2,2,5,5-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran D4 (2,2,5,5-D4) |
| CAS | 20665-63-8 |
| Molekylformel | C4 D4 H4 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Tetrahydrofuran D4 (2,2,5,5-D4), Furan-2,5-d2, tetrahydro-2,5-d2- (6 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Tetrahydro-2,5-d2furan-2,5-d2 (ACI), Tetrahydrofuran-2,2,5,5-d4, Tetrahydrofuran-2,2,5,5-D4, Tetrahydrofuran-d4, THF-2,2,5,5-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CCC([2 H])([2 H])O1 |
| IUPAC-namn | 2,2,5,5-tetradeuteriooxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.13 |
| Formel vikt | 76.083 g/mol |
| Visa mer |