Läs mer
Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 160.0372 |