Läs mer
Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid |
| CAS | 6338-43-8 |
| Molekylformel | C6 H8 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), Hexaric acid','2,5-anhydro-3,4-dideoxy- (9CI','ACI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), 2,5-Furandicarboxylic acid','tetrahydro- (6CI','7CI','8CI), NSC 40743, Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)C1CCC(O1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | oxolane-2,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.12 |
| Formel vikt | 160.0372 |