Läs mer
Tetrahydrofuran-3-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15402849
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402849 1 g 1g
15412849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66940.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22929-52-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22929-52-8
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD07778393
InChI-nyckel JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC-namn oxolan-3-on
LEDER C1COCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran-3-one
Kvantitet 1 g
Fysisk form Vätska
Beilstein 105200
Formel vikt 86.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.