Läs mer
Tetrahydrofuran-3-sulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10311825 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10210415 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10311825 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76003DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1207346-29-9
Molekylformel C4H7ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 170.607
InChI-nyckel MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
PubChem CID 49762850
IUPAC-namn oxolan-3-sulfonylklorid
LEDER C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.61
Procent renhet 97%