Läs mer
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Produktkod. 16821250
Change view
Förpackning:
Glasflaska
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Kvantitet unitSize
16821250 Glasflaska 4 x 2.5 L 10 L
16811250 Glasflaska 2.5 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16821250 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer BB3444X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biosyntes och tillämpningar som kräver lågt vatteninnehåll. Innehåller BHT,> 99,9% renhet.
  • Ultralåga vattenspecifikationer
  • Låga aminspecifikationer
  • Låga partikelhalter
  • Hög lösningsmedelsrenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Specifikationer
pH Neutral
Smältpunkt -108°C
Färg Färglös
Densitet 0.89 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 1.5% to 12% (V)
Flampunkt -21°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Produktlinje BioSyn
Ångtryck 200 hPa (20°C)
Viskositet 0.48 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN2056
Kokpunkt 65°C (1013 hPa)
Procent renhet >99.9%