Läs mer
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran |
| Smältpunkt | -108°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Explosionsgräns | 0.118 |
| Flampunkt | −17°C (1.4°F) |
| Tändpunkt | 610°F |
| Förpackning | Aluminum Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.