Läs mer
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. 15627370
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
175 kg
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
EJ TILLÄMPLIGT
Glasflaska
Metalltrumma
Unit Size:
175kg
25 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
15627370 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15617370 5 L Aluminum Bottle 5 L
15607370 4 x 2.5 L EJ TILLÄMPLIGT Paket med 4
15697360 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
15667360 175 kg Metalltrumma 175kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15627370 Supplier Honeywell-Riedel-de Haen Supplier No. 873686X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
Färg Färglös
Densitet 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.118
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Tändpunkt 610°F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
UN-nummer UN2056
Beilstein 102391
Kokpunkt 65°C (1013 hPa)
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.