Läs mer
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15667360
Kvantitet:
5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
175 kg
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
EJ TILLÄMPLIGT
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
175kg
25 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15667360
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 87368175KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
Färg Färglös
Densitet 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C
Kokpunkt 65°C (1013 hPa)
Kvantitet 175 kg
Explosionsgräns 0.118
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Tändpunkt 610°F
Förpackning Metalltrumma
Fysisk form Vätska
Ångtryck 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
UN-nummer UN2056
Beilstein 102391
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.