Läs mer
Tetrahydrofuran, Puriss. pa, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. p-7120867
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
175 kg
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
EJ TILLÄMPLIGT
Glasflaska
Metalltrumma
missing translation for 'unitSize'
175kg
25 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Product Code. 15617370
missing translation for 'mfr': Honeywell-Riedel-de Haen 873685L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Puriss. pa, innehåller 250 ppm BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,9 %
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolane
LEDER C1CCOC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
Färg Colorless
Densitet 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C
Kokpunkt 65°C (1013 hPa)
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.118
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Tändpunkt 610°F
Förpackning Aluminum Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
UN-nummer UN2056
Beilstein 102391
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.