Läs mer
Tetrahydrofuran, 99%, stick. med 250-350 ppm BHT
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetrahydrofuran används som lösningsmedel i Grignard-reagensbildningsprocesser, farmaceutiska steroider och vid framställning av organometalliska reagens. Den används för HPLC, spektrofotometri och miljötestning. Det används som hartslösningsmedel i flexografiska bläck för plastbeläggning för ljud- och videoband. Det används i PVC- och CPVC-rörcement, polyuretanbeläggningar och i PVC-filmgjutgods.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Mycket brandfarligt. Oxiderar lätt i luft för att bilda instabila peroxider. THF uppvisar hög volatilitet och extremt låg fryspunkt. Förvara behållaren väl tillsluten och förseglad tills den ska användas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran |
| Smältpunkt | -108 °C |
| Namnnotering | stabiliserat med 250 till 350 ppm BHT |
| Densitet | 0.889 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Flampunkt | −17 °C (1 °F) |
| Odör | Eterliknande |
| Brytningsindex | 1.407 |
| UN-nummer | UN2056 |
| Beilstein | 102391 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tetrahydrofuran
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-Phenol, tetrahydrofuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.