Läs mer
Tetrahydrofuran, ACS, 99+%, stab. med 250 ppm BHT
Produktkod. 11430520
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430520 500 mL 500ml
11357348 1 L 1 L
11347348 4 x 1 L 4 L
11337348 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11430520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030760.AP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För syntes och vätskekromatografi | CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 20, Peroxid (som H 2 O 2 ) 0,015 %, Återstod efter avdunstning 0,03 %, H 2 O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Spécification
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt °C till 108 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0,889 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt -17 °C (1 °F)
Odör Eterliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.407
Analysprocentintervall >99%
Ångtryck 200 hPa (150 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 102391
Kokpunkt 66 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 72.11
Kvalitet ACS
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.