Läs mer
Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, BHT-free, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal Bottles
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under Argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran |
| Färg | Colorless |
| Namnnotering | Anhydrous, BHT-free, over molecular sieves, |
| Densitet | 0.889 g/mL |
| Flampunkt | −17°C (1°F) |
| Odör | Ether-like |
| Förpackning | ChemSeal™ bottles |
| Brytningsindex | 1.407 |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Liquid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetrahydrofuran, anhydrous, BHT-free, over molecular sieves
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Tetrahydrofuran