Läs mer
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Produktkod. 10461003 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10461003 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 10461003 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9441.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabba, reproducerbara prestanda och separationsresultat. Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ är ett applikationsoptimerat, funktionstestat HPLC-reagens/lösningsmedel som maximerar genomströmning och enkel användning utan att offra effektivitet eller reproducerbarhet.
BAGARE ANALYZED HPLC-reagenser är högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för forsknings- och kvalitetskontrolltillämpningar, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
  • Omkalibrering eller justeringar på grund av partiändringar minimeras för optimal prestanda från känslig instrumentering
  • Låga bakgrunder fria från främmande toppar
  • Låg UV-absorbans inom kritiska intervall - säkerställs genom UV-absorbanstestning vid en mängd olika punkter och genom gradientelueringstestning
  • Fluorescenstestning för spårföroreningar som kan orsaka störningar
  • Funktionstestad för: analys, vatten, minimal rest efter avdunstning och UV-absorbans och fluorescens inom kritiska intervall
  • Konsistens från parti till parti, med en faktisk lotanalys på etiketten
  • Innovativa förpackningsalternativ för att säkerställa lösningsmedelskvalitet till användningsstället
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108.3°C
Abs. Max. 1.0 at 230nm, Max. 0.15 at 260nm, Max. 0.08 at 270nm, Max. 0.02 at 310nm
CAS 109-99-9
Färg Färglös
Densitet 0.889g/cm3
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 1.8 - 11.8 Vol %
Flampunkt −20°C
Tändpunkt 321°C
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad For use in High Performance Liquid Chromatography
Rester efter avdunstning Max. 3 ppm
Molekylformel C4H8O
Linjär formel OCH2CH2CH2CH2
Ångtryck 21.60 kPa
MDL-nummer MFCD00005356
Vatten Max. 0.02%
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kokpunkt 65°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).