Läs mer
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10425191 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Stål
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10425191 1 L Glas 1 L
10455381 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
10465571 25 L Stål 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10425191 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8075.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemikalie av hög kvalitet stabiliserad med 0,025 % BHT för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108.5°C
Färg Färglös
Densitet 0.880 to 0.883 g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 1.5 - 12 Vol %
Flampunkt −21°C
Tändpunkt 230°C
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.002%
Linjär formel OCH2CH2CH2CH2
Vatten Max. 0.02%
Kokpunkt 65°C to 67°C
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).