Läs mer
Tetrahydrofuran, BHT-stabiliserad, Multisolvent™ Betyg, Sharlab
Produktkod. 11342575
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11342575 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 11342575 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer TE02281000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas för nästan alla laboratorieapplikationer. Tetrahydrofuran, BHT-stabiliserad, Multisolvent™ Graden från Sharlab har hög renhet och låg vattenhalt för användning i applikationer som kräver en produkt av ACS-grad, GPC-grad eller reagenskvalitet.
Multisolvent™ produkter används oftast för HPLC, men kan också användas för många andra applikationer, vilket gör den till en av de mest universella kvaliteterna som finns tillgängliga. Dessa mångsidiga produkter har många fördelar jämfört med applikationsspecifika lösningsmedel:
  • Garantiresultat: QC-kontroller utförs med moderna analytiska tekniker för alla garanterade tillämpningar
  • Optimera inköp och lagerhållning: En produkt för de flesta applikationer förhindrar behovet av att beställa, lagra och spåra leveransen av flera sorter
  • Optimal förpackning: Mycket motståndskraftiga och hållbara bärnstensfärgade glasflaskor eller fat i rostfritt stål garanterar högsta produktsäkerhet och kvalitet
  • Lägre kostnader genom att förena: Flera produkter till enkla priser för att undvika att köpa små mängder av specifika produkter
  • Bevara miljön: Returförpackningar (envägsglasflaskor eller returfat av SS) hjälper till att förhindra avfall
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0003meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Utseende Clear
Densitet 0.89g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt −21.5°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 215°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.025%
Molekylformel C4H8O
Ångtryck 173 hPa
MDL-nummer MFCD00005356
UN-nummer 2056
Vatten Max. 0.02%
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kokpunkt 65°C to 66°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet Min. 99.9%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tetrahydrofurian
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofurian