Läs mer
Tetrahydrofuran, BHT Stabilized, Reagent Grade, ACS, Ph Eur, Scharlab
Produktkod. 11302575
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11302575 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 11302575 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer TE02211000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överensstämmer med specifikationerna för American Chemical Society och European Pharmacopeia. Tetrahydrofuran, BHT Stabilized, Reagent Grade, ACS, Ph Eur, Scharlab stabiliseras med 250 ppm 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol och förpackas i en glasflaska.
Kemikalier av reagenskvalitet är den mest använda kvaliteten för laboratorieanalys. De motsvarar en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0003meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Utseende Clear
Densitet 0.89g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt −21.5°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 215°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.025%
Molekylformel C4H8O
Ångtryck 173 hPa
MDL-nummer MFCD00005356
UN-nummer 2056
Vatten Max. 0.03%
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Kokpunkt 65°C to 66°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet Min. 99.8%
Kvalitet Reagens