Läs mer
Tetrahydrofuran, certifierad AR för analys, stabiliserad med 0,025 % BHT, Fisher Chemical™
Produktkod. 10132400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10132400 5 L Metallburk 5 L
10162350 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
10102352 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10559770 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10214260 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10284300 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10132400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0701/21
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
5L, 66°C, färglös, -108,4°C, metallburk, 7 till 8, 2,5, 200mbar vid 20°C, 0,55cp vid 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
pH 7 till 8
Smältpunkt -108,4 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning Metallburk
Ångtryck 200 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,55cp vid 20 °C
Kokpunkt 66 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.