Läs mer
Riedel-de Haën Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus
Produktkod. 15964750
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15964750 18 L 18 L
15995510 7 L 7 L
15985510 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15964750 Supplier Riedel-de Haën Supplier No. 3486518L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus för HPLC, spektrofotometri och miljöanalys. Inhibitorfri,≥ 99,9 %.
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys.
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi.
  • Låg UV-föroreningsprofil.
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje.
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar.
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene Oxide, Diethylene Oxide, tetra-Methylene Oxide
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
pH Neutral
Smältpunkt -108°C
Färg Färglös
Densitet 0.89 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt -21°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV™ Plus
Linjär formel C4H8O
Ångtryck 200 hPa (20°C)
Viskositet 0.48 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN2056
Beilstein 102391
Kokpunkt 65°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.