Läs mer
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus, inhibitorfri, för HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15614610
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Kan bilda explosiva peroxider.
Produktkod. 15614610
Brand: Honeywell-Chromasolv 348656X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan bilda explosiva peroxider.
Lämplig för HPLC, spektrofotometri, miljötestning.
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolan
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108°C
Namnnotering inhibitor-free, for HPLC
Abs. absorption/300nm ≤0.02
Densitet 0.889g/mL at 25°C
Kokpunkt 65°C to 67°C
Kvantitet 6 x 1 L
Brytningsindex n20/D 1.407
Linjär formel C4H8O
Ångtryck 143mmHg (20°C)
Beilstein 102391
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.