Läs mer
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus, hämmarfritt, för HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Beskrivning
- För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
- Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
- Låg UV-föroreningsprofil
- Låg föroreningsgradient LC-baslinje
- Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran |
| Smältpunkt | -108 °C |
| Namnnotering | hämmarfri, för HPLC |
| Abs. | absorption/300 nm ≤0,02 |
| Densitet | 0,889 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Brytningsindex | n20/D 1.407 |
| Linjär formel | C4H8O |
| Ångtryck | 143 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 102391 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetrahydrofuran
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran