Läs mer
Tetrahydrofuran-d{8}, 100 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364448
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364448 10 Ea. Paket med 10
11354448 2 Ea. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11364448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042348.KV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1693-74-9 | Molekylformel: C4H8O | Molekylvikt: 80,16 g/mol
Tetrahydrofuran-d_8 är en deutererad THF som används i olika syntesreaktioner och även som en prekursor för olika polymerer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1693-74-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 80.16
MDL-nummer MFCD00044238
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonym tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-oktadeuteriooxolan
LEDER [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotop
Densitet 0.985 g/mL
Flampunkt −17 °C (−1 °F)
Förpackning Förinställd ampull
Kvantitet 10 Ea.
Smältpunkt -106 °C
Kokpunkt 66 °C
UN-nummer UN2056
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 80.16
Procent renhet 100%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.