Läs mer
Tetrahydrofuran-D8, deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrahydrofuran-D8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| Odör | Ether-like |
| Förpackning | Septum Ampule |
| Kvantitet | 10 mL |
| Analysprocentintervall | 99.5% min. |
| Formel vikt | 80.16 |