Läs mer
Tetrahydrofuran-d8, för NMR, förpackad i 0,75 ml ampuller, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10227430 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
7.5 mL
Förpackning:
Ampull
Unit Size:
7.5ml
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10227430 7.5 mL Ampull 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10227430 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 320780075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 SEK
    3961.54 SEK / 7.5ml
    Save 348.46 SEK
    8% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1693-74-9 | C4H8O | 80,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,5 atom % D
Densitet 0.9800g/mL
Deuterium (D) 99,4 % min.
Flampunkt −21 °C
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.407
Vatten 0,06 % max. (Koulometrisk)
Kvantitet 7.5 mL
CAS 1693-74-9
Smältpunkt -106,0 °C
Kokpunkt 65,0 °C till 66,0 °C
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00044238
Synonym tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
LEDER [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-oktadeuteriooxolan
Molekylvikt (g/mol) 80.16
PubChem CID 80290
Formel vikt 80.17
Kvalitet NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran-D8
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.