Läs mer
Tetrahydrofuran-d8 (reagenskvalitet), CDN
Produktkod. 30321008
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321008 10 g
30319716 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321008 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND022610G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran D8
CAS 1693-74-9
Molekylformel C4 2H8 O
Kvantitet 10 g
Synonym Furan-d4, tetrahydro-d4- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
InChI formel InChI=1 S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-oktadeuteriooxolan
Molekylvikt (g/mol) 80.16
Formel vikt 80,1077 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet