Läs mer
Tetrahydrofuran-d8, TRC
Produktkod. 30424056
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424056 250 mg
30416889 500 mg
30422832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT293512250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1693-74-9
Molekylformel C4 2H8 O
Molekylvikt (g/mol) 80.16
Synonym Furan-d4, tetrahydro-d4- (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-oktadeuteriooxolan
LEDER [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran D8
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formel vikt 80.1077
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.