Läs mer
Tetrahydrofuran, torkad, BHT-stabiliserad, reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11332575
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11332575 2.5 L Glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 11332575 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer TE02232500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller en mycket låg vattenhalt av≤ 0,005 % H2 och stabiliserades med 250 ppm 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol. Tetrahydrofuran, torkad, BHT-stabiliserad, reagenskvalitet, Scharlab är ett torrt lösningsmedel för användning i både organisk och oorganisk syntes.
Lösningsmedel av reagenskvalitet är den mest använda kvaliteten för laboratorieanalys. De motsvarar en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrofuran
Smältpunkt -108.5°C
CAS 109-99-9
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0003meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Utseende Clear
Densitet 0.89g/cm3
Kokpunkt 65°C to 66°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −21.5°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 215°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.025%
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00005356
Ångtryck 173 hPa
UN-nummer 2056
Vatten Max. 0.005%, Dried
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCOC1
IUPAC-namn oxolan
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formel vikt 72.11g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrahydrofuran, torkad (max. 0,005% vatten) stabiliserad med 250 ppm 2,6- Di-tert-butyl-4-metylfenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .