Läs mer
Tetrahydrofuran, Extra Dry, for Synthesis, Unstabilised, Fisher Chemical™
Produktkod. 10365910 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10365910
Brand: Fisher Chemical T/0702/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tetrahydrofuran, Extra Dry, for Synthesis, Unstabilised
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-99-9
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI-nyckel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-namn oxolane
LEDER C1CCOC1
Specifikationer
pH 7 to 8
Smältpunkt -108.4°C
Färg Colorless
Kokpunkt 66°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 200mbar at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Formel vikt 72.11g/mol